メーカー/製品名
Nalgene 4301-1000
キャパシティ
1,000 mL
閉鎖部サイズ
53 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Break-resistant, nearly transparent, and impervious to any chemical typically used in a separatory funnel. Phase interface of colorless liquids is visible. FEP stopcock and funnel with Tefzel® ETFE screw closure. Stopcock and screw closure are leakproof.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)