Merck
Z265977
Dissecting scissors
L 4 1/2 in., Sharp, straight
別名:
Surgical scissors, cutting tool
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122408
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
L
4 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless steel dissecting instruments
アプリケーション
Dissecting scissors have been used to cut the stem of Arabidopsis during the separation of the male gametophyte.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Stainless steel forceps Dissecting
Z168793
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
Scissor-handle forceps Halstead mosquito, straight, L 5 in.
Z168815
Scissor-handle forceps
Stainless steel forceps Medium tip, curved
Z168696
Stainless steel forceps
Scissor-handle forceps Halstead mosquito, curved, L 5 in.
Z168823
Scissor-handle forceps