Merck
Z284211
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 250 mL
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
特徴
fits beaker size 250 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37146-0250
直径
62 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
法的情報
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)