Merck
Z284726
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 6 mL, tube L 65 mm, thread size 18-415
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
fritted
メーカー/製品名
Aldrich
キャパシティ
6 mL
スレッドサイズ
18-415
チューブL
65 mm
ポアサイズ
25—50 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
置換部
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)