Merck
Z286508
Waste solvent funnels
for container cap. 9 L,
closure size 100 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
漏斗直径
8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ECO漏斗は廃棄溶媒の蒸発を防ぎます。一日の終わり、または長期間使用しない場合には、ECO漏斗を廃液容器から取り外すことを推奨します。
仕様:
  • 化学的耐性のあるHDPEおよびPPで構成。
  • フタの上のリップシールを閉じると廃液システムは密封されます。
  • 漏斗の脚を廃液容器のキャップに密着すると、漏斗の脚の横の隙間からの放出を防ぐことができます。
  • 均圧チューブは溶媒がトラップされるのを防ぎます。
漏斗は次の廃液容器にフィットする大きさにしています。
  • 4 L漏斗は丸型ボトル(B8410)にフィットします。
  • 8 L漏斗は丸型ボトル(B8535)にフィットします。
  • 9 L漏斗は長方形のカーボイ(C6317)にフィットします。
  • 20 L漏斗は長方形のD.O.T.カーボイ(Z268208)にフィットします。
漏斗と廃液容器は個別に販売しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2