物質
borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 21 801 24 5
キャパシティ
100 mL
直径× H
56 mm × 105 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DURAN® オリジナル GL のラボ用ボトルは、1972 年の発売以来、多機能ラボ用ボトルのゴールドスタンダードとなっています。このボトルは、熱耐性に優れ、耐薬品性が高いことで知られる高純度で透明な USP/EP タイプ I ホウケイ酸ガラス 3.3 で成形されています。高性能素材と頑丈な ISO 4796-1 設計の組み合わせにより、長寿命を実現しています。ボトルには、読み取りやすい目盛りが付いており、白エナメルで目盛りが永久的に刻印されています。製造ロットの追跡が可能なように、各ボトルに恒久的な追跡コードが記載されています。DURAN™ オリジナルGLボトルには、象徴的な青いポリプロピレンキャップと、140 °Cまで使用可能な液だれ防止リングが付属しています。 すべての部品は、121 ℃ または 134 °C でオートクレーブ滅菌が可能です。
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック