特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Branson 100-951-011 (NA)000-001-100 (Europe)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low-cost, portable, ultrasonic cleaner has the same cleaning ability as larger models. SS tank with Noryl® base, parts basket, and plastic cover. Cleaner automatically shuts off after 5 min.
法的情報
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Noryl is a registered trademark of Sabic Innovative Plastics IP B.V.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)