おすすめの製品
L × W × D
7 1/4 in. × 6 1/2 in. × 5 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
最大2ガロンまでのバイオハザード物質の漏洩物を処理します。使い捨てキットには個人用保護具、漏洩物回収、廃棄物品が含まれ、段ボール箱に梱包されています。
内容:
1 x CPR透明口バリア
1 x プラスチック製スクープ
1 x 対のニトリル手袋
1 x 使い捨て、背部留めのガウン
1 x マウスシールド付きの使い捨て防塵マスク
ポリアクリル酸カリウムを含む2オンスパックの凝固粉末
1 x 使い捨て消毒タオル3" x 6"有効成分クロルオキシルノール(0.5%)
1 x 殺菌使い捨てワイプ5" x 8"有効成分n-アルキルジメチルエチルベンジル塩化アンモニウム(0.25%)&ジメチルベンジルアンモニウムクロリド(0.25%)
内容:
1 x CPR透明口バリア
1 x プラスチック製スクープ
1 x 対のニトリル手袋
1 x 使い捨て、背部留めのガウン
1 x マウスシールド付きの使い捨て防塵マスク
ポリアクリル酸カリウムを含む2オンスパックの凝固粉末
1 x 使い捨て消毒タオル3" x 6"有効成分クロルオキシルノール(0.5%)
1 x 殺菌使い捨てワイプ5" x 8"有効成分n-アルキルジメチルエチルベンジル塩化アンモニウム(0.25%)&ジメチルベンジルアンモニウムクロリド(0.25%)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Z401099-1EA:
Z401099-BULK:
Z401099-1EAPW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
漏出処理製品