Merck
Z403016
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 2,000 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Büchi 08765
キャパシティ
2000 mL
容量
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)