Merck
Z509221
Watch glasses
O.D. 65 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
concave
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
外径
65 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
縁を火炎研磨した、凹形の透明焼き鈍しソーダ石灰ガラス
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)