Merck
Z513520
Sigma-Aldrich
Scienceware® portable glove box system
port I.D. 6 in.
別名:
単離チャンバー, 湿度チャンバー, 湿度調整チャンバー, 窒素乾燥ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H50028-2000
W × D × H
27 in. × 13 in. × 22 in.
ポート内径
6 in.
重量
38 lb
詳細
Sciencewareポータブルグローブボックスシシテムは、経済的な単離およびコンタミネーション防止ユニットであり、空気反応性の物質の単離に理想的であり、必要な場所への持ち運びが可能です。物質は、ボックスの中で保護され、単離され、そして処理されます。ポータブルグローブボックスは、一つの型からできており丸い角と透明なアクリル製の可視パネルを備えています。
  • PEの鋳物で、透明なアクリル製ガスケットフロントパネルを備えています。
  • 8 in. (20.3cm)装置および物質を搬入するためのI.D.サイドポート
  • 黒色のネオプレン製グローブと締め付け用リングが付属します。
  • 透明な可視エリア:20 in.(50.8 cm)W x 10 in. (25.4cm)H
  • フロントグローブポート:6 in.(15.2 cm)I.D.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)