Merck
Z529729
Supelco
Aldrich® chromatography sprayer
size 50 mL
別名:
Chromatography reagent sprayer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
グレード
for chromatography
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
サイズ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TLCプレートの展開用に最適化された細かい均一なスプレーが得られます。電気泳動での使用にも適しています。
  • 通気口に親指を当ててスプレーのパターンを調整できます。
  • グリースを使用しないねじ込み式ジョイントは固着しません。ねじ式キャップを回すだけでジョイントを安全に外すことができます。
  • ねじ式SafetyBarbs®によって、チューブの取り付け、取り外し中に誤って破損する心配がありません。
  • 低圧ガスまたは空気を使用します。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの動作方法の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)