物質
colorless bottle
glass bottle
round bottle
ジョイント
joint ST/NS neck14/20
包装
pack of 1 ea
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック