特徴
no. of atoms 106
no. of bonds 86
メーカー/製品名
Molymod MMS-004
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
20)黒色の炭素原子パーツ:(14)四面体、(6)三方両錐形
(22)赤色の酸素原子パーツ:(16)角度付きの二価、(6)四面体
(14)白色の水素原子パーツ:(12)一価、(2)直線の二価
(13)黄色の硫黄原子パーツ:(8)角度付きの二価、(4)四面体、(1)八面体
(10)青色の窒素原子パーツ:(6)四面体、(4)ピラミッド形
(7)紫色のリン原子パーツ:(4)四面体、(1)三方両錐形、(2)ピラミッド形
(8)緑色の一価ハロゲン原子パーツ
(14)灰色の金属原子パーツ: (4)一価、(2)角度付きの二価、(2)三角形の平面、(4)四面体、(1)八面体
(12)孤立電子対2Dパドル:(6)ピンク、(6)紫色
(6)ベージュの孤立電子対の電子
(38)中程度の長さ31mmの灰色の結合
(36)長く屈曲性の46mmの灰色の結合
(12)中程度の長さ31mmの紫色の結合
保存箱
取扱説明書
(22)赤色の酸素原子パーツ:(16)角度付きの二価、(6)四面体
(14)白色の水素原子パーツ:(12)一価、(2)直線の二価
(13)黄色の硫黄原子パーツ:(8)角度付きの二価、(4)四面体、(1)八面体
(10)青色の窒素原子パーツ:(6)四面体、(4)ピラミッド形
(7)紫色のリン原子パーツ:(4)四面体、(1)三方両錐形、(2)ピラミッド形
(8)緑色の一価ハロゲン原子パーツ
(14)灰色の金属原子パーツ: (4)一価、(2)角度付きの二価、(2)三角形の平面、(4)四面体、(1)八面体
(12)孤立電子対2Dパドル:(6)ピンク、(6)紫色
(6)ベージュの孤立電子対の電子
(38)中程度の長さ31mmの灰色の結合
(36)長く屈曲性の46mmの灰色の結合
(12)中程度の長さ31mmの紫色の結合
保存箱
取扱説明書
最高品質のMolymod分子モデルセットは学生、教師、研究者の使用向けです。モデル部品を追加してアップグレードまたはカスタマイズが可能です。詳細な情報をお知りになりたい方はsigma-aldrich.comへ行き、当社の検索エンジンにMolymodを入力してください。
縮尺は2.8 cm =100 pm (オープン型)、1.45 cm = 100 pm (コンパクトな半スペースフィリング) です。セットには標準的に色分けされたプラスチック製の原子中心 (結合用の穴を適切な角度でセット)、結合棒、プラスチック製の収納箱が含まれます。
写真のセットは学生セットの見本です。
セット内容の詳細な説明は当社のSelection Guideをご覧ください。
縮尺は2.8 cm =100 pm (オープン型)、1.45 cm = 100 pm (コンパクトな半スペースフィリング) です。セットには標準的に色分けされたプラスチック製の原子中心 (結合用の穴を適切な角度でセット)、結合棒、プラスチック製の収納箱が含まれます。
写真のセットは学生セットの見本です。
セット内容の詳細な説明は当社のSelection Guideをご覧ください。
法的情報
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック