Merck
Z553360
Sigma-Aldrich
ステンレス製バブラー
capacity 1.2 L
別名:
Stainless steel aerator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
316L stainless steel
Kel-F valve seat
キャパシティ
1.2 L
ポートサイズ
1/2 in.
バルブサイズ
1/4 in. , 2
壁厚
0.065 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
弁のパラメーター:
流量係数 (Cv): 0.29、XT = 0.6
操作温度:-40° ~+160°F (-40° ~+71°C)
表面仕上げ:15 uin。Ra最大
内部での漏れ:2 x 10-10 SCCS
外部への漏れ:2 x 10-9 SCCS He(入口圧力250 psigにて)
シートをまたがる漏れ: 4 x 10-8 SCCS He(入口圧力250 psigにて)
製造工程中に超高純度有機金属前駆体を反応帯に送達させるようデザインされています。 最高品質の材料を確実にお届けできるよう、当社のすべての揮発性前駆体はこのようなバブラー内でプレパッケージしています。 当社の標準サイズに加え、お客様の機器仕様に合わせてバブラーをカスタムビルドすることができます。
  • 直立型デュアルバルブバブラー、1/2インチフィルポートおよび1/4インチVCRインレットおよびアウトレットバルブ。
  • 316L、電解研磨されたステンレススチール缶、機械的欠陥および化学汚染物質の混入なし
  • 製品の品質および完全性を保証するため、クリーンルーム下で封入
  • 圧縮空気を用いた検査により漏出がないことを確認済み
  • DOT認定なし
「本製品は表記どおりではなく、インレットおよびアウトレットはメスVCR継手を使用しています」。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)