Merck
Z558923
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
light blue, size S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181532
NACRES:
NB.35
サイズ
S
利用可能性
not available in EU
light blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DL4260 Disposable Lab Coats. These tough, lightweight, full-length lab coats are splash/spray resistant and offer superior comfort/breathability, and are anti-static treated.
Details:
  • Material: SMS
  • Weight: 30 grams
  • Collar: knit
  • Pockets: 3
  • Cuffs, Heavy Duty Snaps, Latex Free: yes
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)