Merck
Z562629
Sigma-Aldrich
アルドリッチ®レクチャーボトルステーション
for corrosive gases, Monel® regulator with cross-purge valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
Monel® regulator with cross-purge valve
特徴
Outlet flow coefficient (Cv): 0.129
インレットCGA
180
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのポータブルレクチャーボトルステーションを使用すれば、レクチャーボトルガスの分配は、今までよりも安全かつ簡単になります。ステーションに入っているプレミアム品質の構成品は、アプリケーションに適合し、完全に組み立てられ、漏れの検査済みなので、すぐに使用できます。
パージバルブ付きのステーションを使用する場合は、ステーションをレクチャーボトル、プロセス、および不活性ガスのソースに接続するだけで準備完了となります。
安全でシンプル:
  • コンパクトなポータブルシステムでのガスの分配と保管
  • レクチャーボトルの直立と安定を保ち、転倒を防止
  • 機器損傷と人身事故発生の可能性を低減
  • 4つのモデルから用途に合ったものをお選びください
  • Online Lecture-Bottle Equipment to Gases Selection Guide(オンラインレクチャー-ボトル備品からガス選択までのガイド)
ステーションの仕様:
1.耐久性のある赤いエナメル仕上げ、卓上または壁への取付け可能のヘビーゲージスチールキャビネット
2.高品質のパネル取付けレギュレーターとパージバルブ
3.レクチャーボトルへのCGA-180リモート接続を備えた316Lステンレス製編組ホース
4.2つのレクチャーボトル用のサポート(1つは使用中、もう1つは予備品)
5.明確にラベル付けされたゲージ、ガス接続、およびバルブ機能
6.キャビネット前面の使用説明ラベル
7.完全に組み立てられ、漏れの検査済みで、すぐに使用可能
塩化水素、臭化水素、フッ化水素、および四フッ化ケイ素などの強力な酸生成ガスの用途に。 レクチャーボトルとレギュレーターとの間にクロスパージバルブがあり、シリンダーの交換時に有毒ガスや可燃性ガスの漏れを防止します。また、不活性ガスでシステムをパージして、空気、湿気、プロセスガスを除去することで、ガス加水分解と機器への腐食損傷を最小限に抑えることができます。腐食性ガスの導入前と導入直後に、乾燥した不活性ガスでシステムをパージしてください。 腐食性ガスを使用する場合は、Swagelokチューブコネクター(別売りの21979-U)が必要です。
レギュレーターの仕様:
PTFEで裏張りされたステンレス製圧力ダイヤフラムを備えた、単一ステージ、パネル搭載の無電解ニッケルメッキ真鍮ボディ、PCTFEシート付きMonelノズル、Vitonシール、安全操作のためのキャプチャベント(1/4インチNPTM接続)、ステンレス製ゲージ直径2.7インチ、ヘリウム漏洩速度1 x 10-6 ssc/秒で試験済み、注入口最大圧3000 psig、送達範囲0~80 psig、1/4インチMNPF接続によるステンレス製排出弁。
クロスパージバルブの仕様:
316Lのステンレス製ボディおよび色分けされたハンドル付きのダイヤフラムシールバルブ、溶接された構造、電解研磨され、酸素サービスのために洗浄済み、1/4インチNPTF接続による最大注入口圧3000 psig。
関連事項
ステーションのセットアップの詳細については、Lecture Bottle Technical Bulletinを参照してください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)