Merck
Z563099
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, T, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
詳細
PTFE-coated
特徴
thermocouple type T
メーカー/製品名
J-Kem
直径× L
1/8 in. × 6 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)