Merck
Z566616
Buchiコンビクリップ
fits 24/40 joint
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104804
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 040620
詳細
designed to fit the vapor duct for the Rotavapor R-210/215
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)