Merck
Z567132
BRAND® Titrette® デジタルボトルトップビュレット
volume 50 mL, accuracy: 0.06%, with interface RS 232
別名:
Bottle-top Burette, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Titrette, burette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
BRAND 4760261
容積測定範囲
50 mL, accuracy: 0.06%
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Titrette®は、ガラスビュレットのクラスAの誤差限界を満たす初のボトルトップビュレットです。さらに、容易な滴定、コンパクトなデザイン、優れた精度、交換可能な薬注ユニット、オプションのPCインターフェースといった特徴を備えています。Titrette®を使用することで、実験室、生産、または現場において、制限されたスペースでも利用可能な電力の接続とは無関係に迅速で信頼性の高い滴定を実施することができます。
アプリケーション
滴定
特徴および利点
概要:
  • シンプル:クラスAの誤差限界以内の滴定をボトルから直接
  • 簡単:コンパクトで堅牢
  • 効率的:速い充填、精密な分注
  • 表示を消去したり機能を選択したりする、オン/オフ、一時停止、CLEARの別個のボタン
  • 取り扱いの信頼性を高める高速または滴下による滴定のための滑り止めハンドホイールおよび滑らかに作動する精密歯車セット
使用限界:
  • 装置および試薬の使用温度+15℃~+40℃(59°F~104°F)
  • 蒸気圧500 mbarまで
  • 粘度500 mm2/sまで
  • 高度:最高海抜3,000 m
  • 相対湿度:20%~90%
構成
支給品:
  • Titretteボトルトップビュレット
  • DE-Mマーク
  • 性能証明書
  • 伸縮充填チューブ(170~330 mm)
  • 再循環チューブ
  • マイクロ電池2個(AAA/UM4/LR03)
  • ボトルアダプターPP3個(GL 45/32、GL 45/S 40、GL 32/NS 29/32)
  • 着色遮光のぞき窓2枚
PCインターフェース付きの場合は以下も付属します:
  • コネクターケーブル(D-subプラグコネクター、9-pin)
  • ドライバーソフトウェア収録CD
  • 通信プロトコル
  • アプリケーション例
  • 操作説明書
その他情報
BR4760261(インド)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This article decribes how to use the BRAND® Titrette® Digital Bottletop Burette for quick and reliable titration.
This article explains cleaning procedures of the BRAND® Titrette® Bottletop Burette.