メーカー/製品名
Q Labtech
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ほとんどの化学品に高い適合性を持っています。例:無機および有機の酸と塩基、アルコール、脂肪族および塩素化炭化水素、芳香族、ケトン、エステル、エーテル、アルデヒド、燃料油。
法的情報
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)