Merck
Z654787
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.2 one-hand attachment, 88 mm, round, with rubber insert (continuous / touch operation), 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103814
NACRES:
NB.73
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3342300
直径
88 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IKA VG 3.2 One-hand attachment, round, 88 mm with rubber insert forcontinuous / touch operation. For use with IKA Vortex 2 and 3 shakers.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)