Merck
Z655031
Carbolite® tube furnace work tube
IAP, I.D. × O.D. × L 25 mm × 32 mm × 600 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Carbolite IAP 25mm id X 32mm od X 600mm long
内径 × 外径 × L
25 mm × 32 mm × 600 mm
詳細
ムライトチューブ-非浸透性アルミナ陶器(IAP)ではありません。両端が開いたチューブ
法的情報
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)