Merck
Z674230
DURAN® GLS 80ラボ用目盛付きプロテクト広口瓶
volume 1,000 mL
別名:
lab bottle, lab bottles, wide mouth glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
joint threaded80
特徴
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 11 601 63
パラメーター
max. pressure (Not for use under pressure)
キャパシティ
1000 mL
ネック内径
80 mm
容量
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特に貴重な材料や危険な材料を扱うのに最適です。 DURAN GLS 80 Protectのプラスチックコーティング(PU)によって研究室での日常作業が効果的に保護され、ガラスが損傷しても内容物が飛び散ることはありません。
  • かき傷、漏れ、および粉砕に対する耐性
  • 高い透明度
  • 温度範囲:-30°C~140°C
  • オートクレーブ処理可能
  • 電子レンジで使用するのに適する
  • 素早く取り外せる青色のキャップと140°Cまでオートクレーブ可能な注入リングが付属しています。
特徴および利点
  • Scratch, leak and shatter-resistant
  • High transparency
  • Temperature range -30°C to 140°C
  • Autoclavable
  • Suitable for use in microwaves
  • Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)