Merck
Z677272
Dermatril ニトリル手袋
size M
別名:
Chemical Resistant Nitrile Gloves, Nitrile Laboratory Gloves, disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
blue gloves
blue nitrile
サイズ
M
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
latex free
powder-free
包装
pack of 100 ea (boxes of 100)
メーカー/製品名
KCL 740
L × 厚み
250 mm × 0.11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dermatrilは、化学薬品や細菌汚染を高レベルで防御するパウダーフリータイプの使い捨て可能な青いニトリル手袋です。従来の使い捨て可能な手袋に比べて、物理的にも極めて丈夫になっています。
どの手袋の内側にも、該当する規格のマークが食品用色素(ダイ)で個々に付けられています。
  • 静電気防止
  • チウラム、ベンゾチアゾール、チオ尿素などのアレルゲン物質不含
  • 指先のすべり止め加工による優れたグリップ力
  • 裾部の巻き加工によって簡単に着用
  • CE準拠
適合規格:EN 374(カテゴリーIII)、EN 388(カテゴリーII)、EN 455、EN 61340-5-1、ASTM 1671:2001
特徴および利点
  • Anti-static.
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
  • Roughened fingertips for better grip.
  • Rolled cuff edge for easier donning.
  • CE compliant.
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
法的情報
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)