Merck
Z677353
DermatrilPニトリル手袋
size XS
別名:
disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
HA.01
物質
blue gloves
blue nitrile
サイズ
XS
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
包装
pack of 50 ea (boxes of 50)
メーカー/製品名
KCL 743 - 06
KCL 743
L × 厚み
270 mm × 0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dermatril Pは裾部が長いパウダーフリータイプの青いニトリル手袋で、化学薬品や細菌汚染を高レベルで防御します。従来の使い捨て可能な手袋に比べて、物理的にも極めて丈夫になっています。
どの手袋の内側にも、該当する規格のマークが食品用色素(ダイ)で個々に付けられています。
  • 静電気防止
  • チウラム、ベンゾチアゾール、チオ尿素などのアレルゲン物質不含
  • 指先のすべり止め加工による優れたグリップ力
  • 裾部の巻き加工によって簡単に着用
  • CE準拠
適合規格:EN 374(カテゴリーIII)、EN 388(カテゴリーII)、EN 61340-5-1、ASTM 1671:2001
特徴および利点
  • Anti-static
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
  • Roughened fingertips for better grip
  • Rolled cuff edge for easier donning
  • CE compliant
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
法的情報
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)