分子量
2160
特徴
grade 1506
メーカー/製品名
Du Pont
粘度数
(20 °C) (62 mm2/s)
密度
1.88 g/mL at 20 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Krytox XPオイルにはさび防止のための可溶性添加物が含まれています。この添加物はKrytox真空ポンプ液の性能を強化し、パフォーマンスを向上します。長期の防錆性は水分をはじき、金属部分やベアリング表面を腐食から守ります。
- 防錆性
- 不燃性
- 非反応性
- アセタール基不含
- 再利用可
- Rust preventing
- Nonflammable
- Nonreactive
- Free from acetal groups
- Recyclable
法的情報
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)