Merck
Z679933
バイオピュア ピペッティングリザーバ
capacity 25 mL, with divider
別名:
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.01
物質
PET (Bio-degradable)
V-bottom bottom
white
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech REBP-2000
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 生分解性-PETに特殊な添加物が加えられているため、容器は時間の経過に伴って安全に分解されます。
  • 1本の溝の中を通すことにより、試薬の回収率を最大化しています。
  • 4つの角部と広い底部に注ぎ口があり、側壁は強化されているため、溢れにくく、安定しています。
  • 滅菌
特徴および利点
  • Constructed from biodegradable PET material for environmentally conscious disposal.
  • Specialized "trough within a trough" design for optimal reagent recovery.
  • Pour-off spouts at all four corners and a wide base for improved stability and spill prevention.
  • Sterilized for safe and contamination-free usage.
法的情報
Bio-Pure is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)