物質
colorless wells
polycarbonate (medical grade)
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Scaffdex C00005N
サイズ
96 wells
有効容積
170-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellCrown 96は、96ウェルプレートに対応する、ユニークかつ新しい細胞培養インサートです。 市場初であり、厚みのあるサンプルの付着を容易にします(インサート中の厚さ最大2mmまで)柔軟性に欠けるサンプルの付着もホールディングカップとインサート部分の間で可能にします。
ホールディングカップは単体での使用が可能で、サンプルがウェルの底に付着するのを防ぎます。インサート部分は、低い位置と高い位置の両方で利用できます。カップの端にある二つの孔とインナーパートの尖頭がかみ合うするため、インサートは厚みのないサンプルへの用途にも適しています。カップとインナーパートがかみ合わない位置にある場合は、2mmの厚みのあるサンプルへの用途に適しています。この場合、カップとインナーパートのフィットが多少甘いので、インサートの取り扱いにはご注意ください。
サンプルをインストールした後、カップをフレームから切り取り、インサートをウェルプレートに使用できます。8つのインサートよりも短い片への使用も可能です。インサート間の丸い部分は、サンプル認識用にマーキングが可能です。細胞培養中には、ウェルを十分な量の細胞培養培地で満たすことが重要です。CellCrown 96ご使用にあたり、 170 - 200 μlの培地をウェルに使用することを推奨します(適量は、サンプルサイズによって異なります)。
CellCrown 96インサートは透明です(写真は画像の見やすさを重視して、色が暗めのバージョンを使用しています)。
ホールディングカップは単体での使用が可能で、サンプルがウェルの底に付着するのを防ぎます。インサート部分は、低い位置と高い位置の両方で利用できます。カップの端にある二つの孔とインナーパートの尖頭がかみ合うするため、インサートは厚みのないサンプルへの用途にも適しています。カップとインナーパートがかみ合わない位置にある場合は、2mmの厚みのあるサンプルへの用途に適しています。この場合、カップとインナーパートのフィットが多少甘いので、インサートの取り扱いにはご注意ください。
サンプルをインストールした後、カップをフレームから切り取り、インサートをウェルプレートに使用できます。8つのインサートよりも短い片への使用も可能です。インサート間の丸い部分は、サンプル認識用にマーキングが可能です。細胞培養中には、ウェルを十分な量の細胞培養培地で満たすことが重要です。CellCrown 96ご使用にあたり、 170 - 200 μlの培地をウェルに使用することを推奨します(適量は、サンプルサイズによって異なります)。
CellCrown 96インサートは透明です(写真は画像の見やすさを重視して、色が暗めのバージョンを使用しています)。
CellCrownは、6、12、24、48、96ウェルプレート上にあるサンプルを動かないようにする、使い捨てのインサート器具です。繊維、箔、膜、織物、組織、足場材のようなサンプルを、ウェルの安定した調整位置にCellCrownで固定することができます。ウェルの壁とCellCrownの間でピペットを使って培地を交換する間、サンプルをウェルに残したままにすることができます。ウェルプレートの蓋は、CellCrown使用中には閉じることができます。このインサート器具は、細胞培養後には、サンプルを傷つけることなくウェルプレートから除去し取り外すことができます。CellCrownは、医療グレードのポリカーボネート製で、製品構成は、すぐに使える滅菌済製品も、ユーザによって滅菌する未滅菌製品もあります。ガンマ線滅菌または電子線照射、オートクレーブ、エチレンオキサイドガス、プラズマ滅菌が可能です。
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
法的情報
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック