おすすめの製品
AC/DC入力
120 V (AC)
特徴
CSA approved
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
ED 056
パラメーター
15 above room temperature-300 °C temp. range
内部チャンバー容積
57 L
内部L × W × H
565 mm × 560 mm × 625 mm
内寸(幅×奥行×高さ)
360 mm × 380 mm × 530 mm
重量
39 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Natural convection ovens for all sterilization and drying tasks. It is also optimally suited to precise warm storage. Thanks to their temperature accurancies and efficiency, the drying ovens and heating chambers in the ED series are very economical.
- APT.Line Preheating chamber technology
- Digital temperature setting with ramp function
- Temperature safety device CI.2
- 2 chrome plated shelves
- Adjustable ventilation by means of rear exhaust duct diameter 50 mm with ventilation flap and front ventilation slide
USB port for recording data
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)