Merck
Z683531
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer slip tip, centered, capacity 1 mL, graduated, 0.01 mL, non-sterile
別名:
ポリプロピレン製シリンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
認証
suitable for EPA 1621
無菌性
non-sterile
特徴
graduated 0.01 mL
包装
pkg of 100 ea bulk packed
キャパシティ
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ルアーチップ式のこれらのポリプロピレンシリンジは、すべてのサイズのニードルで使用できます。この使い切りシリンジの硬いポリエチレンプランジャーはわずかに大きく、このため半可撓性のPPバレルの壁にしっかりと密着するだけでなく、非常にスムーズな引き心地が得られます。潤滑剤のコンタミネーションはありません。
シリンジはバルク包装品を除いて個別に滅菌包装されます。バルク包装品はブラスチックバッグで滅菌せずに供給されます。
針は別途注文してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)