Merck
Z689939
Sigma-Aldrich
Aldrich®フレキシブルサポートシステム
with bench clamp, L 457 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
L
457 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
独自の柔軟なアームにより、実質的にどの位置、どの角度にも対象物を静置できます。スチール製のベースプレート、直径最大19 mmのロッド用合金製ラボフレームコネクター、またはアルミニウム製ベンチクランプの3種類のシステムで使用できます。
各システムの内訳は、ニッケルめっきのクランプヘッド3個、突起クランプ(グリップ最大75 mm)2個、突起クランプ(グリップ最大69 mm)3個、スプリングクランプ(グリップ最大13 mm)3個、ニッケルめっきのフレックスアーム(長さ305 mmか457 mmを選択)1本です。
高温での用途のために、突起付きのクランプヘッドには、ビニールおよびファイバーグラス製のカバーが付属しています。各システムに万能レンチが付いています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)