物質
polypropylene
特徴
for tubes 17 mm
Holds 90 x 17 mm tubes
Holds 90 x 5-15 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS243077W
L × W × H
244 mm × 104 mm × 66 mm
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 数秒で簡単に組み立てられる差し込み式のポリプロピレン製ラック。
- ウォーターバスで安定を維持するよう設計。
- オートクレーブ可能。
- 平坦な状態で送付。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)