安全性情報
Z699101
Whatman® シュードモナスブロス
別名:
agar and broth, agar broth, broth media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
包装
pack of 50 × 2 mL
メーカー/製品名
Maine Mfg 10496119
アプリケーション
food and beverages
適合性
Pseudomonas spp.
詳細
緑膿菌は、ブロス中の塩化マグネシウムおよび硫酸カリウムの含有に刺激される、ピオシアニン(青緑色の水溶性非蛍光フェナジン色素)の産生を特徴としています。 抗生物質であるイルガサンは、グラム陽性菌とシュードモナス以外のグラム陰性菌を選択的に阻害します。グリセロールは、エネルギー源として機能するほか、ピオシアニンの産生促進にも役立ちます。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
Z699101-50EA:
Z699101-BULK:
Z699101-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)