Merck
Z740619
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 80 mm × 17 mm, autoclavable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
lid
包装
pack of 24 ea
ディスクの最大容量
~80 mL
dish diam. × H
80 mm × 17 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)