Merck
Z740924
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 10 mL, tol. 0.020 mL, red
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
borosilicate glass
特徴
class A
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.020 mL
キャパシティ
10 mL
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)