特徴
Holds 50 x 5 mL tubes
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C1005-T5-RK2
サイズ
9.5 in. × 9.25 in. × 2.5 in.
詳細
Workstation rack used to hold 50 x 5 ml centrifuge tubes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)