Merck
Z742867
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 420-3F, weighing capacity 420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
別名:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
AC/DC入力
110 - 240 V AC, universal plug set
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern PLS 420-3F
秤量測定範囲
420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Range of precision balances with CAL adjusting program for quick setting of the balance accuracy.
Ergonomically optimised keypad for left and righthanded users
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)