Merck
Z742956
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
BT9, transparent plastic bath, capacity 6-9 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
物質
transparent plastic bath
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9901309
キャパシティ
6-9 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)