Merck
Z755648
Flat head for Mortexer
pkg of 1 ea, diam. 3 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BV1000-FLAT
直径
3 in.
詳細
Optional retrofit 3 inch Flat head for Mortexer vortexer.
法的情報
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)