Merck
Z760293
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB23, AC/DC input 110 V AC
別名:
moisture meters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
メーカー/製品名
Ohaus® MB23 US
秤量測定範囲
110 g
パラメーター
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
プラットフォーム直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The MB23 has an IR heating element. The non-glass infrared heating element provides even heating and is ideal for food testing, textiles, wastewater, and ceramics applications.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)