おすすめの製品
AC/DC入力
120 V (AC)
物質
silicone
メーカー/製品名
BriskHeat BS0101020LGD
パラメーター
0-232 °C temp. range
W × L
1 in. × 2 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Supplied with SDC controller-compatible plug
- Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
- Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
- Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
- Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
- Up to 392°F (150°C)
- Moisture and chemical resistant
- Temperature controller required
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)