Merck
330256P
Avanti
Cholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol (2,2,4,4-d4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36D4O5
分子量:
412.60
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x5 mg (330256P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2
InChI Key
BHQCQFFYRZLCQQ-HPOHQYGFSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330256P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
330256P-VAR:
330256P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)