Merck
700243P
Avanti
Tauro-α-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-cholanic acid-3α,6ß,7α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H44NNaO6S
CAS番号:
分子量:
521.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Identification of urine tauro-β-muricholic acid as a promising biomarker in Polygoni Multiflori Radix-induced hepatotoxicity by targeted metabolomics of bile acids.: This research identifies Tauro-β-muricholic acid in urine as a biomarker for hepatotoxicity induced by Polygoni Multiflori Radix, through targeted metabolomics of bile acids (Zhao et al., 2017).
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700243P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700243P-1MG:
700243P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)