安全性情報
791923P
Avanti
CER3(d9)
N-palmitoyl(d9) D-ribo-phytosphingosine, powder
別名:
N16:0-d9 phytosphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H60D9NO4
CAS番号:
分子量:
564.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (791923P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 791923P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791923P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
791923P-VAR:
791923P-BULK:
791923P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)