アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810106C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810106C
濃度
1 mg/mL (810106C-1mg)
脂質タイプ
fluorescent lipids
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
詳細
The endocannabinoid pathway influences behavior, lipogenesis, embryologic development, and pathophysiological effects including pain, inflammation, stress, obesity, and non-alcoholic fatty liver disease. Endogenous endocannabinoids including arachidonoylethanolamide (anandamide, AEA) and 2-arachidonoylglycerol (2-AG) are derived from arachidonic acid (AA). Fluorescent NBD-AA and NBD-AEA analogues are direct probes that can be used for visualizing the uptake, intracellular trafficking, and targeting of these molecules by living cells, as well as measuring the binding of endocannabinoids to cytosolic binding proteins. Importantly, direct binding studies show the affinities of the fluorescent analogues are in the same range as the respective unlabeled ligands. Fluorescent endocannabinoid probes are useful for mapping the impact of various treatments, inhibitors, etc on endocannabinoid uptake and distribution in living cells.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag 810106C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810106C-BULK:
810106C-VAR:
810106C-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)