安全性情報
810146C
Avanti
Egg Liss Rhod PE(卵Liss Rhod PE)
Avanti Research - A Croda Brand 810146C
別名:
L-α-ホスファチジルエタノールアミン-N-(リサミンローダミンBスルホニル)(アンモニウム塩)(卵-ホスファチジル基転移、ニワトリ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H107N4O14PS2
CAS番号:
分子量:
1275.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810146C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810146C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810146C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810146C
濃度
1 mg/mL (810146C-10mg)
1 mg/mL (810146C-1mg)
1 mg/mL (810146C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
L-α-ホスファチジルエタノールアミン(PE)は、動物、植物、酵母で2番目に多くみられるリン脂質です。
アプリケーション
Egg Liss Rhod PEは、小さな単層小胞の調製に適しています。
生物化学的/生理学的作用
Egg Liss Rhod PEは蛍光標識脂質であり、ナノ粒子と細胞との相互作用の研究に役立ちます。L-α-ホスファチジルエタノールアミンは膜の完全性を維持します。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810146C-1 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810146C-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810146C-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810146C-VAR:
810146C-5MG:4548174017791
810146C-BULK:
810146C-1MG:4548174017784
810146C-10MG:4548174017777
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Septins Recognize and Entrap Dividing Bacterial Cells for Delivery to Lysosomes
Krokowski S, et al.
Cell host & microbe, 24(6), 866-874 (2018)
Biodegradable nanoparticles designed for drug delivery: the number of nanoparticles impacts on cytotoxicity
Mendes LP, et al.
Toxicology in vitro, 29(6), 1268-1274 (2015)
Yan Li et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(5), 2167-2179 (2020-01-07)
Numerous bioactive molecules produced in cells are involved in the process of bone formation. We consider that appropriate, simultaneous application of two types of bioactive molecules would accelerate the regeneration of tissues and organs. Therefore, we combined aspirin-loaded liposomes (Asp@Lipo)
Sagar Rayamajhi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 188, 110804-110804 (2020-01-24)
Endosomal degradation of the nanoparticle is one of the major biological barriers associated with the drug delivery system. Nanoparticles are internalized in the cell via different endocytosis pathways, where they are first delivered to early endosomes which mature to the
Nicolas Puff et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(16), 4347-4356 (2020-04-03)
The study of biomimetic model membrane systems undergoing liquid-ordered (Lo)-liquid-disordered (Ld) phase separation using spectroscopic methods has played an important role in understanding the properties of lipid rafts in plasma membranes. In particular, the membrane-associated fluorescence probe Laurdan has proved