安全性情報
810198C
Avanti
18:1 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810198C
別名:
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン-N-(7-ニトロ-2-1,3-ベンゾオキサジアゾール-4-イル)(アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H85N6O13P
CAS番号:
分子量:
985.19
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810198C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810198C
濃度
1 mg/mL (810198C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
18:1 NBD PSは、ホスファチジルセリン(PS)の蛍光アナログです。ホスファチジルセリンは重要な脂質とみなされており、ミトコンドリア内部領域で検出されます。
アプリケーション
NBD PSは、V-SNARE(N-エチルマレイミド感受性因子付加タンパク質受容体)プロテオリポソーム調製のためのプレミックス脂質溶液の成分として適しています。また、対照PS/PC(1-パルミトイル-2-オレオイル-sn -グリセロ-3-ホスホ-L-セリン/1-パルミトイル-2-オレオイル-sn-グリセロ-ホスホコリン)リポソームの調製に適しています。
生物化学的/生理学的作用
18:1 NBD PSは、ミトコンドリアの標識に有用です。ホスファチジルセリンは血液凝固メカニズムと関連しています。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810198C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810198C-VAR:
810198C-BULK:
810198C-1MG:4548174017845
文書ライブラリにアクセスする
PS (PhosphatidylSerine) Nature's Brain Booster A Vital Lipid Nutrient For Memory Mood and Stress, 84-84 (2005)
Soluble N-Ethylmaleimide-Sensitive Factor Attachment Protein Receptor-Derived Peptides for Regulation of Mast Cell Degranulation.
Yang Y, et al.
Frontiers in Immunology (2018)
Nadège Bellance et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-23)
Doxorubicin (DXR) is a drug widely used in chemotherapy. Its mode of action is based on its intercalation properties, involving the inhibition of topoisomerase II. However, few studies have reported the mitochondrial effects of DXR while investigating cardiac toxicity induced
Soluble N-Ethylmaleimide-Sensitive Factor Attachment Protein Receptor-Derived Peptides for Regulation of Mast Cell Degranulation.
Yang Y, et al.
Frontiers in immunology (2018)
Mitochondria Supply Membranes for Autophagosome Biogenesis during Starvation
Hailey DW, et al.
Cell, 141(4), 656-667 (2010)