アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (840045X-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (840045X-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840045X
濃度
1 mg/mL (840045X-1mg)
5 mg/mL (840045X-5mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)61-39(37-59-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-60-65(57,58)63-47-44(52)42(50)46(43(51)45(47)53)62-64(54,55)56;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-53H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,57,58)(H2,54,55,56);2*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;/t39-,42+,43?,44?,45?,46?,47-;;/m1../s1
InChI Key
HJHASIMOAXACIC-CVKYTLMISA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840045X-1MG:4548174016749
840045X-5MG:4548173351520
840045X-VAR:
840045X-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)