Merck
850367P
Avanti
19:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
PC(19:0/19:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H92NO8P
CAS番号:
分子量:
818.20
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850367P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850367P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850367P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850367P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
詳細
アヴァンティによって提供されたホスファチジルコリン製品のリストは、様々な物理的性質を持つ化合物を提供するように作られています。入手可能な製品は、短鎖(C3-C8は水溶性かつ吸湿性)、飽和、マルチ不飽和、および混合酸PCです。製品は全てHPLC によって精製しており、酸化および加水分解に対して製品を保護するため特別な予防措置が講じられています。
ホスファチジルコリン(PC)は強い二分子膜形成性脂質です。PCは哺乳動物の膜で最も一般的なリン脂質です。PCは結腸の粘膜層の重要な成分でもあります。
アプリケーション
19:0 PCはSinorhizobium meliloti(アルファルファ根粒菌)の脂肪酸分析のリン脂質標準物質として使用するのに適しています。PCはリン脂質の熱力学の研究に使用するのにも適している可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルコリン(PC)は、粘液中で界面活性剤として機能して疎水性表面を形成し、バクテリアの浸透を妨げます。PCは脂肪塞栓症の治療に使用されます。ホスファチジルコリンはコレステロールとトリグリセリドのレベルを下げます。
包装
20 mL 透明ガラス製ネジ蓋バイアル(850367P-500 mg)
20 mL透明ガラス製ネジ蓋バイアル(850365P-1 g)
5 mL 琥珀色ガラス製ネジ蓋バイアル(850367P-200 mg)
5 mL 琥珀色ガラス製ネジ蓋バイアル(850367P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850367P-500MG:
850367P-25MG:
850367P-1G:
850367P-BULK:
850367P-VAR:
850367P-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparison of three GC/MS methodologies for the analysis of fatty acids in Sinorhizobium meliloti: Development of a micro-scale, one-vial method
Basconcillo LS and McCarry BE
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 871(1), 22-31 (2008)
Thermodynamics of the gel to liquid crystal 1, 2-diacylphosphatidylcholines transition. High-pressure microcalorimetry
Potekhin SA, et al.
Thermochimica Acta, 560, 17-26 (2013)
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Hsiu-Ching Hsu et al.
Journal of biomedical science, 21, 101-101 (2014-11-20)
Use of the chemotherapeutic drug doxorubicin (DOX) is associated with serious cardiotoxicity, as it increases levels of reactive oxygen species (ROS). N-3 polyunsaturated fatty acid dietary supplements can be of benefit to patients undergoing cancer therapy. The aims of this